Learn More
Rotaflo™ Three Way Stopcock
Codice prodotto. 15507920
Cambia vista
Click to view available options
Foro spina:
3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Foro spina Dimensione della confezione
15507920 3 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15507920 Fornitore Quickfit N. del fornitore HP3TW/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.35€
    493.23€ / pezzi 5
    Risparmia 102.12€
    17% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Individually tested for vacuum performance.
Specifica
Tipo 3-way Stopcock
Foro spina 3 mm
Materiale Glass
Diametro (sistema metrico) braccio laterale Bore: 5 mm, OD: 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 215 mm