Learn More
Hirschmann™ rotarus™ standard
Codice prodotto. 15493553
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
0.0001 to 1500 mL/min
0.0036 to 5400 mL/min
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
15493553 0.0036 to 5400 mL/min Pezzo
15473543 0.0001 to 1500 mL/min Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15493553 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9501522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3984.75€
    2653.00€ / pezzi 1
    Risparmia 1331.75€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
With rotarus™ standard is a powerful base model available. The cost-effective, precise delivery pump can be flexibly used by using various pump heads and hoses. With the control panel on the housing, the most important parameters can be easily and quickly set, the speed can be programmed directly on the device.
  • Delivery pump
  • Usable for all rotarus™ pump heads
  • quick replacement of the pump heads without the use of tools
  • Pump housings can also be attached to the stand or stacked
  • Digital and analogue interfaces
Specifica
Amperaggio 100-240 VAC ; 50-60 Hz
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità CE
Colore Housing: white
Descrizione For high flowrates, Interface digital & analogue
Dimensioni (L x P x A) 205 x 100 x 220
Display TFT touchscreen
Portata 0.0036 to 5400 mL/min
Da utilizzare con rotarus™ pump heads
Protezione IP IP54
Include External power-supply unit, connection cable for EU, UK, US
Materiale Steel
Modello rotarus™ standard 100
Tipo di motore DC motor
N. di canali 1-12
N. di teste pompe Up to 2
N. di rulli 3-8
Tipo di spina EU, UK, US
Linea di prodotti rotarus™ pumps
Quantità 1 Each
Controllo remoto No
Reversibile Sì
Controllo della velocità Can be programmed directly on the unit
Tipo Delivery pump, rapid
Peso (sistema metrico) 9.8 kg
Speed Rpm range 1/min: 5-500
Pressione massima 2 bar