Learn More
Gardner Denver Welch™ Kit di collegamento evaporatore rotante
Codice prodotto. 13514920 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Pompe a membrana per applicazioni chimiche
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
13514920 Pompe a membrana per applicazioni chimiche Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13514920 Fornitore Gardner Denver Welch™ N. del fornitore 112575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    118.60€ / pezzi 1
    Risparmia 1.40€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Da utilizzare per le pompe a membrana per sostanze chimiche.
  • Facile collegamento della pompa ai comuni evaporatori rotanti
  • Include tubo flessibile del vuoto 18/8x5 (1.5 m), acqua di raffreddamento, tubo flessibile di collegamento al sistema refrigerante e clip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Kit di collegamento evaporatore rotante
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pompe a membrana per applicazioni chimiche