Learn More
IKA™ Rotary Evaporator Lip Seal
Codice prodotto. 11963817 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
RV 10.8001 rotary evaporators
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11963817 RV 10.8001 rotary evaporators Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11963817 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003907000
In stock
For use with RV 10.8001 Rotary Evaporators.
  • High chemical resistance
  • Manufactured from a PTFE compound
  • With a built-in stainless steel spring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Lip seal
Materiale PTFE
Tipo Rotary Evaporators Lip-seal
Da utilizzare con (apparecchiatura) RV 10.8001 rotary evaporators
Include Stainless Steel Spring
Quantità 1 Pack