Learn More
IKA™ Rotary Evaporator RV 10 auto pro V-C Complete, EU-Plug
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17501325 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17501325 4 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17501325 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0010007353
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The RV 10 auto pro V-C Complete package is the complete solution for your rotary evaporator setup and includes the rotary evaporator RV 10 auto, heating bath HB digital, vacuum pump VACSTAR digital, and recirculating chiller RC 2 lite.
In addition to the rotary evaporator RV 10 auto, the package includes the heating bath HB digital with a capacity of 4 liters, the vacuum pump VACSTAR digital and the recirculating chiller RC 2 lite.
  • The RV 10 auto is the flagship of the IKA rotary evaporator product line.
  • Among other features, it impresses with its innovative and intuitive operation via a brilliant TFT color graphic display, an integrated vacuum controller, cooling water monitoring and sophisticated safety standards.
  • The RV 10 auto offers all characteristics for efficient, safe and economical operation. This includes the automatic regulation of the vacuum and the amount of cooling water.
  • The individually adjustable cleaning cycle of the vacuum controller reduces the maintenance interval and at the same time extends the service life of the system.
  • All components and connections required for operation are included.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Profondità (sistema metrico) 440 mm
Altezza (sistema metrico) 430 mm
Vuoto max 1 bar
Peso (sistema metrico) 21.5 kg
Tensione 110 V
Larghezza (sistema metrico) 500 mm
Capacità (sistema metrico) 4 L
Speed 5 to 280 rpm
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Display TFT-display
Da utilizzare con (applicazione) Distilling
Superficie di raffreddamento 1500 cm2
Tipo di motore DC
Wattage 1400 W
Tipo di condensatore Vertical, Coated
Protezione IP IP20
Precisione termica ±1 K
Capacità di riscaldamento (sistema metrico) Ambient to 180°C
Warranty 2+1 Years
Tipo Motor Lift Rotary Evaporator
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina EU-Plug