Learn More
Pyrex™ Adattatore per testa di distillazione per evaporatore rotante Quickfit™
Codice prodotto. 12904075
Cambia vista
Click to view available options
Rastremazione:
Cone: 19/26, Socket: 29/32
Cone: 24/29, Socket: 29/32
Cone: 29/32, Socket: 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Rastremazione Dimensione della confezione
12904075 Cone: 29/32, Socket: 29/32 Pezzo
12994065 Cone: 24/29, Socket: 29/32 Pezzo
15577960 Cone: 19/26, Socket: 29/32 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12904075 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore SH15/29
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protects against foaming products that may seep into a condenser. ™™
  • Per gli evaporatori a rotazione
  • Evita l'ingresso di liquidi nel condensatore
  • Utile per liquidi schiumogeni
  • Splash heads feature a 29/32 socket
Tekniske data
Descrizione Anti-climb
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary evaporators
Quantità 1 Each
Rastremazione Cone: 29/32, Socket: 29/32
Volume (sistema metrico) 150 mL
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.