Learn More
Pyrex™ Adattatore per testa di distillazione per evaporatore rotante Quickfit™
Codice prodotto. 12994065
Cambia vista
Click to view available options
Rastremazione:
Cone: 19/26, Socket: 29/32
Cone: 24/29, Socket: 29/32
Cone: 29/32, Socket: 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Rastremazione Dimensione della confezione
12994065 Cone: 24/29, Socket: 29/32 Pezzo
12904075 Cone: 29/32, Socket: 29/32 Pezzo
15577960 Cone: 19/26, Socket: 29/32 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12994065 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore SH15/24
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Protects against foaming products that may seep into a condenser. ™™
  • Per gli evaporatori a rotazione
  • Evita l'ingresso di liquidi nel condensatore
  • Utile per liquidi schiumogeni
  • Splash heads feature a 29/32 socket
Specifica
Descrizione Anti-climb
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary evaporators
Quantità 1 Each
Rastremazione Cone: 24/29, Socket: 29/32
Volume (sistema metrico) 150 mL