Learn More
Slice™ Rotary Scissors
Codice prodotto. 16413659
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
5.51 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
16413659 5.51 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16413659 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.13€
    27.51€ / pezzi 1
    Risparmia 6.62€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Slice™ Rotary Scissors with bladeless design are ideal for cutting through thin, stiff materials quickly and ergonomically.
  • Blade-free scissors
  • Durable reinforced nylon handle with soft-touch grip lining
  • Safer than traditional scissors
  • Ambidextrous design
  • Reduces injuries, lowers costs
  • Oil, lubricant, and maintenance free
  • Lightweight and sturdy
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 5.51 in.
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Materiale TPE, Stainless Steel, GCr15
Descrizione Bladeless
Da utilizzare con (applicazione) Cutting stiff thin materials
Product Type Rotary