Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Rotascreen Latex
Codice prodotto. 17343211 Sfoglia Tutto Novacyt Group Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 Bottles (2.5 mL, 2.5 mL, 1.5 mL, 50 mL)
Dimensione della confezione:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17343211 4 Bottles (2.5 mL, 2.5 mL, 1.5 mL, 50 mL) 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17343211 Fornitore Novacyt - Microgen Bioproducts N. del fornitore M80CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Microgen Bioproducts Rotascreen Latex - Rapid and simple latex agglutination test for the detection of Rotavirus antigen.
  • A simple latex aggutination test for the detection of Adenovirus antigen in faecal specimens.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO13485 ISO9001
Content And Storage 2°C to 8°C
Set di controllo M80c Positive control - 1.0 mL
Marchio CE Yes
Clia Complexity Non-waived
Analiti rilevabili Rabbit Rotavirus antibody
Formato 4 Bottles (2.5 mL, 2.5 mL, 1.5 mL, 50 mL)
Tipo di campione Suspension of faecal specimen
Sensibilità 0.97
Tipo Latex Agglutination Test
Da utilizzare con (applicazione) The Detection of Rotavirus Antigen in Faecal Specimens
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laboratory Centrifuge, Stoppered or Screw-Capped Tubes
Include 50 tests
Materiale Polyethylene Dropper Bottles
N. di reazioni 2 / test
Organism Group Animal
Tipo di imballaggio Carton
Quantità 4 Bottles (2.5 mL, 2.5 mL, 1.5 mL, 50 mL)
Tipo di reagente M80a - Test reagent - 2.5 mL - Contains (rabbit) Rotavirus antibody-sensitised latex particles
Specie Rotavirus
Specificità 0.97
Target Organism Class Eukaryota
Durata del test 12 minutes