Learn More
Scientific Industries Genie Roto-Shake Rotator/Rocker
Codice prodotto. 13488186 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
5 to 35 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
13488186 5 to 35 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13488186 Fornitore Scientific Industries N. del fornitore 5160305
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Genie Roto-Shake Rotator/Rocker with multi-action platform performs rocking or rotating motions. Magnetic stainless steel strips and spring-clip mounting plates offer a variety of configurations for different applications. Wide ambient range is ideal for use in cold rooms and incubators.
  • Now you can provide a host of shaking options for your applications with the addition of this all-in-one shaker unit.
  • It easily changes from rocking to rotating, and the magnetic platform may be removed and replaced with a 3-D orbital shaking platform.
  • A simple mechanical adjustment changes the rocker/rotator function.
  • The moving component of this shaker is a two-sided 8 in. W x 13.5 in. L stainless steel platform.
  • This accommodates a wide range of attachments that mount in a variety of configurations for different applications.
  • Use magnetic SS strips to mount membrane-based blot assays/washings directly on platform.
  • The non-skid metal rocker platform attachment for trays, and the autoclavable spring-clip mounting plates for three different size tubes fasten magnetically to the platform.
  • The stainless steel platform is easy to clean and decontaminate.
  • Because shaker maintains set speeds between 0 and 38°C, it is suitable for use in cold rooms and incubators.
  • For greater capacity, order expansion kits separately.
Specifica
Angolo di oscillazione ±10°
Capacità portata carico (sistema metrico) 4.5 kg
Angolo di inclinazione ±10°
Intervallo di velocità 5 to 35 rpm
Requisiti elettrici 240 V
Tensione 240 V
Temperature Range (Metric) 38°C
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 9.9 lb.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 100.4°F
Frequenza 50/60 Hz
Dimensioni della piattaforma (L x P) 342 x 203.2 mm
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 13.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 342 mm
Larghezza (sistema imperiale) 19.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 8 in.
Larghezza (sistema metrico) 505 mm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 203.2 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 9.9 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 4.5 kg