Learn More
Scientific Industries Rotator Genie, Magnetic Platform
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Holds a wide variety of tubes, flasks, microplates, bags, and odd-shaped vessels at any angle
- Magnetic platform features unique clip plate system
- May be used in cold rooms and incubators (Not for CO2 incubators)
- Uniquely designed for a wide selection of motions adjustable from gentle rolling to forceful end over end mixing
- Continuous-duty quality motor provides smooth, quiet operation
- 2 Year Warranty
Specifica
Specifica
| Intervallo di velocità | 5 to 35 rpm |
| Requisiti elettrici | 0.25 A, 50 Hz, 230 V |
| Product Type | Magnetic Rotator |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Tipo di spina | EU Plug |
| Dimensioni della piattaforma (L x P) | 29.2 x 31.8 cm (11.5 x 12.5 in.) |
| Dimensioni (L x P x A) | 40.1 x 17.8 x 40.1 cm (15.8 x 7.0 x 15.8 in.) |
| Peso di spedizione (sistema imperiale) | 13 lb. |
| Peso di spedizione (sistema metrico) | 5.9 kg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Rotating almost any container |
| Vedi altri risultati |