Learn More
Heidolph™ Hei-VAC Valve Tec, Valve-Regulated Vacuum Pump
Codice prodotto. 11791649 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Tipo di pompa:
Pompa da vuoto a diaframma
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11791649
Marca: Heidolph™ 5910016000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Hei-VAC Valve Tec, Valve-Regulated Vacuum Pump is recommended for solvents with low or medium boiling points. Vacuum controlled via valve-operated or manual vacuum controller. Vacuum valve required to fit Hei-VAP Expert Control/Hei-VAP Ultimate Control rotary evaporators.
  • Product Type: Valve-Regulated Vacuum Pump
  • Diaphragm Pump: Two-Stage
  • Ultimate Vacuum: 12 mbar
  • Power Input: 80 W
  • Weight: 6.5 kg
  • Dimensions (L x W x H): 338 x 145 x 185 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 12 mbar
Include Power Cord, Instruction Manual, Warranty Card
Dimensioni (L x P x A) 338 x 145 x 185 mm
Descrizione Valve-Regulated Vacuum Pump
Materiale PTFE, ETFE, FFKM
Livello di rumorosità 40 dB
Temperatura (sistema metrico) di conservazione -10 to +60 °C
Wattage 80 W
Peso (sistema metrico) 6.5 kg
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperatura (sistema metrico) max +40°C
Temperatura min. (sistema metrico) +10°C
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di pompa Pompa da vuoto a diaframma
Valori nominali armadio IP42
Temperature (English) Min 50°F
No. of Stages 2
Tensione 230 V
Condenser not included.