Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-180 Rotary Evaporator
Codice prodotto. 31525891 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di condensatore:
Cold Trap
Vertical Coil
Tipo di unità di controllo:
I-180
None
Giunto rastremato standard:
24/40
29/32
Tipo di vuoto:
None
V-180
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di condensatore Tipo di unità di controllo Giunto rastremato standard Tipo di vuoto Dimensione della confezione
31525891 Vertical Coil I-180 29/32 V-180 Pezzo
31525896 Cold Trap None 29/32 None Pezzo
31525897 Cold Trap I-180 29/32 V-180 Pezzo
31525894 Vertical Coil None 29/32 None Pezzo
31525890 Cold Trap None 24/40 None Pezzo
31525893 Cold Trap I-180 24/40 V-180 Pezzo
31525895 Vertical Coil None 24/40 None Pezzo
31525892 Vertical Coil I-180 24/40 V-180 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 31525891 Fornitore BUCHI N. del fornitore 11SR18011V101
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
The Rotavapor™ R-180 is a reliable and efficient system for everyday evaporation featuring digital controls, evaporating flask capacity up to 3 L, and a cordless bath. A rotatable display and ergonomic electronic lift handle allow the R180 to be placed from 0-90° to save space in your lab.
  • Electronic lift with power outage auto-lift
  • Four safety-coated condenser options
  • 3 L flask cordless bath
  • Flexible positioning in the fume hood
  • IP42 splashproof rating
  • ECO mode option to shut down after inactivity
  • Easy to install and maintain
  • Systems include a vacuum controller and a near-silent, chemically resistant vacuum pump
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tensione 220/240 V
Capacità (sistema metrico) 3 L
Speed 10 to 330 rpm
Temperature Range (Metric) Ambient to 95°C
Tipo di vuoto V-180
Tipo di condensatore Vertical Coil
Protezione IP IP42
Tipo di unità di controllo I-180
Certifications UL/CSA, CE, CB
Tipo Rotary Evaporator System
Giunto rastremato standard 29/32