Learn More
BUCHI Rotavapor R-300
Codice prodotto. 15571130 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Heat bath B-301 (20 to 95°C water), Max flask size: 1 L
Heat bath B-305 (20 to 220°C water), Max flask size: 5 L
Material (Coating):
Safety coating (P+G)
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Material (Coating) unitSize
15571130 Heat bath B-301 (20 to 95°C water), Max flask size: 1 L Safety coating (P+G) Pezzo
15591230 Heat bath B-305 (20 to 220°C water), Max flask size: 5 L Safety coating (P+G) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15571130 Fornitore BUCHI N. del fornitore 11R300211V121
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
L'evaporatore rotante R-300 soddisfa le massime aspettative in termini di praticità e versatilità.
  • Central interface regulates each component
  • Modular design
  • Versatile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 L
Speed 180 rpm
Temperature Range (Metric) 20°C to 220°C
Material (Coating) Safety coating (P+G)
Include Heat bath B-301 (20 to 95°C water), Max flask size: 1 L
Temperatura max (sistema metrico) Ambient 220°C
Tipo di beuta compatibile Max flask size: 1 L
Tipo Rotary Evaporator