Learn More
IKA™ ROTAVISC PT100.8 Temperature Sensor
Codice prodotto. 17247539 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
IKA™ ROTAVISC Viscometer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17247539 IKA™ ROTAVISC Viscometer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17247539 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0025000413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.00€
    63.37€ / pezzi 1
    Risparmia 9.63€
    13% Sconto
In stock
The ROTAVISC PT100.8 Temperature Sensor for use with IKA™ ROTAVISC Rotational Viscometers.
  • Temperature sensor for IKA™ ROTAVISC Rotational Viscometers
  • Durable stainless steel design
  • 3 mm diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Temperature Probe (Immersion)
Da utilizzare con (apparecchiatura) IKA™ ROTAVISC Viscometer
Materiale AISI 316Ti
Temperature Range (Metric) -20°C to +350°C