Descrizione
- Quick coupling
- Hook hitch
- M2.5 left-handed thread
Specifica
Specifica
| Product Type | Vane Spindle |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | IKA™ ROTAVISC Viscometer |
| Descrizione | VAN-SP-1 Vane Spindle |
| Materiale | AISI 316L |
| Size | 149.5 x 35 x 35 mm (W x H x D) |