Learn More
IKA™ ROTAVISC Vane Spindle
Codice prodotto. 17297549 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
12 x 83 x 12 mm (W x H x D)
14 x 106 x 14 mm (W x H) x D
149.5 x 35 x 35 mm (W x H x D)
22 x 124 x 22 mm (W x H x D)
8 x 97 x 8 mm (W x H x D)
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17297549 14 x 106 x 14 mm (W x H) x D Pezzo
17277549 149.5 x 35 x 35 mm (W x H x D) Pezzo
17287549 22 x 124 x 22 mm (W x H x D) Pezzo
17207559 8 x 97 x 8 mm (W x H x D) Pezzo
17247569 12 x 83 x 12 mm (W x H x D) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17297549 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0025006855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    276.12€ / pezzi 1
    Risparmia 38.88€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 28-01-2027
Vane spindle designed for use with IKA™ ROTAVISC Viscometers.
  • Quick coupling
  • Hook hitch
  • M2.5 left-handed thread
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Vane Spindle
Da utilizzare con (apparecchiatura) IKA™ ROTAVISC Viscometer
Descrizione VAN-SP-3 Vane Spindle
Materiale AISI 316L
Size 14 x 106 x 14 mm (W x H) x D