Learn More
R&D Systems™ Rotenone
Codice prodotto. 18792594
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18792594 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18792594 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3616/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.47€
    124.95€ / 50mg
    Risparmia 14.52€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibits complex I of the mitochondrial electron transport chain
Mitochondrial electron transport chain inhibitor (IC50 = 1.7 - 2.2 μM at complex I). Inhibits NADH oxidation by cardiac sarcoplasmic reticulum (IC50 = 3.4 nM). Commonly used pesticide and induces Parkinsonism in animal models. May also inhibit autophagy induction; blocks lysosomal degradation of autophagic vacuoles. Cell-permeable and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rotenone
CAS 83-79-4
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C23H22O6
Peso formulazione 394.42
Purezza >95%
Peso molecolare 394.423