Learn More
Rotenone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481128
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481128 5 g 5g
16422359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16481128 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1756
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
MedChemExpress Rotenone is an mitochondrial electron transport chain complex I inhibitor. Rotenone induces apoptosis through enhancing mitochondrial reactive oxygen species production.
Rotenone is an mitochondrial electron transport chain complex I inhibitor. Rotenone induces apoptosis through enhancing mitochondrial reactive oxygen species production.
Specifica
Materiale o nome chimico Rotenone
CAS 83-79-4
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H22O6
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (126.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1[C@]2([H])[C@](COC3=CC(OC)=C(OC)C=C32)([H])OC4=C5C(O[C@@H](C(C)=C)C5)=CC=C14
Molecular Weight (g/mol) 394.42
Peso formulazione 394.42
Percent Purity 95.61%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only