Learn More
Gilson™ Roto-Mini Plus Rotator, spina EU
Codice prodotto. 16388591 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
16388591 EU Plug Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16388591 Fornitore Gilson™ N. del fornitore 36110110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    649.69€
    581.22€ / pezzi 1
    Risparmia 68.47€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Il Roto-Mini Plus a velocità variable offre 3 modalità di agitazione e può essere utilizzato con la maggior parte delle provette standard.
  • Flexible operational modes
  • With speeds between 5−70 rpm
  • Provides three different mixing modes to cover many applications, including:
    • Mix – samples rotate with oscillations for increased mixing
    • Pause – sample rotation includes periodic pauses
    • Rock – samples gently rock in a see-saw manner
  • Adapts to many tube styles
  • Includes four holders that cover the following common tubes sizes:
    • 11 x 1.5/2.0 mL tubes
    • 5 x 5/7 mL tubes
    • 5 x 10/15 mL tubes
    • 6 x 50 mL tubes/24 x 0.5 mL tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di velocità 1 to 70 rpm
Tensione 100/240 V
Wattage 5 W
Amperaggio 0.25 A
Capacità 6 x 50 mL, 20 x 15 mL, 44 x 1.5 to 2.0 mL
Product Type Variable Speed Rotator
Tipo di spina EU Plug
Frequenza 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x A) 27.5 x 15.2 x 16.5 cm