Learn More
Scientific Industries SI™ Roto-Shake Genie Rotator Rocker, 230V EU
Codice prodotto. 10425941
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10425941
Marca: Scientific Industries SI™ 83041385
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Heavy duty Multi Purpose Rotator that turns into a rocker by pressing a button.
  • Patented magnetic platform design combines rotating and rocking in one unit
  • Heavy duty long lasting unit made of stainless steel
  • Variety of accessories can easily be attached magnetically for various vessels in various orientations
  • Supplied with an assortment of accessories
Specifica
Intervallo di velocità 5 to 35 rpm (Rotating), 10 to 70 cycles per min. (Rocking)
Requisiti elettrici 230 V, EU plug
Tensione 230 V
Amperaggio 0.5 A
Capacità 12 x 10 to 13 mm Tubes, 6 x 15 to 17 mm Tubes, 3 x 28 to 30 mm Tubes
Product Type Rotator Rocker
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 10 lb.
Certificazione/Conformità CE
Tipo di spina EU Plug
Frequenza 50 Hz
Materiale Powder-coated Metal Base, Stainless Steel Platform
Profondità (sistema imperiale) 12 in.
Profondità (sistema metrico) 305 mm
Dimensioni (L x P x A) 508 x 305 x 267mm
Altezza (sistema imperiale) 10.5 in
Altezza (sistema metrico) 267 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 20 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 13.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 208 mm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 340 mm
Larghezza (sistema imperiale) 20 in.
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 8 in
Larghezza (sistema metrico) 508 mm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 200 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 32 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 14.52 kg
Peso (sistema imperiale) 26 lb.
Peso (sistema metrico) 11.8 kg
Tipo di unità di controllo On/Off Switch, Speed control knob
Modello Roto-Shake Genie Rotator Rocker, 230V EU
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metal rocking Tray
Include 1 clip plate for 12 each 10-13 mm tubes 1 clip plate for 6 each 15-17mm tubes 1 clip plate for 3 each 28-30 mm tubes 4 magnetic stainless steel bag mounting strips 1 non-skid metal rocker tray
Tipo di motore DC Gear motor
Modalità operative Rocking and Rotating
Garanzia e offerta di assistenza 2 Year Warranty