Learn More
Scientific Industries SI™ Roto-Shake Genie Rotato Rocker 230V, without plug
Codice prodotto. 12613125 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
12613125 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12613125 Fornitore Scientific Industries SI™ N. del fornitore 83041386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00€
    1292.73€ / pezzi 1
    Risparmia 137.27€
    9% Sconto
In stock
Heavy duty Multi Purpose Rotator that turns into a rocker by pressing a button.
  • Rotator turns into rocker by pressing a button
  • Without plug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità portata carico (sistema metrico) 4.5 kg
Intervallo di velocità 5 to 35 rpm
Requisiti elettrici 230 V
Tensione 230 V
Amperaggio 0.5 A
Capacità 12 x 10 to 13 mm Tubes, 6 x 15 to 17 mm Tubes, 3 x 28 to 30 mm Tubes
Product Type Rotator Rocker
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 10 lb.
Certificazione/Conformità CE
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema imperiale) 12 in.
Profondità (sistema metrico) 305 mm
Dimensioni (L x P x A) 508 x 252 x 267 mm
Altezza (sistema imperiale) 10.5 in
Altezza (sistema metrico) 267 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 20 in
Lunghezza (sistema metrico) 508 mm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 340 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9.9 in
Larghezza (sistema metrico) 252 mm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 200 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 32 lb
Peso di spedizione (sistema metrico) 14.52 kg
Peso (sistema imperiale) 26 lb
Peso (sistema metrico) 11.8 kg
Modello Roto-shake Genie without Plug
Da utilizzare con (applicazione) Provide rotating, rocking, and orbital shaking in one compact, durable and user-friendly unit
Da utilizzare con (apparecchiatura) Clip plates, Metal rocking tray, magnetic strips, non-skid tray
Intervallo di umidità 0.95
Garanzia e offerta di assistenza 2 year