Learn More
Thermo Scientific™ Rotor, 4-Place Swinging Bucket, for Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ Centrifuge
Codice prodotto. 10502173 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
4 x 400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
10502173 4 x 400 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10502173 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75002000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2585.00€
    2470.00€ / pezzi 1
    Risparmia 115.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Legend Mach 1.6 and 1.6R Centrifuges
  • Rotor body only; buckets and biocontainment lids sold separately
  • Choose rectangular or round buckets
  • Adapters sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotor
Capacità 4 x 400 mL
RCF max 4,618 x g
Velocità max 4,700 rpm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Legend Mach 1.6 Series