Learn More
Eppendorf Rotor 4SS for Centrifuge CR22N
Codice prodotto. 31945249 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
40 x 15 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
31945249 40 x 15 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31945249 Fornitore Eppendorf N. del fornitore 5721224002
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Swing-bucket rotor designed for serum isolation, protein concentration in columns, or harvesting of bacteria or cells in round bottom tubes with 40 x 15 mL.
  • Swing-bucket rotor R4SS
  • Includes 4 buckets, for 15/50 mL Eppendorf conical tubes
  • For centrifuge CR22N
  • Max. capacity: 40 x 15 mL (nominal capacity)
  • Max. speed: 2,900 x g (4,000 rpm)
  • For serum isolation, protein concentration in columns or harvesting of bacteria or cells in round bottom tubes with 40 x 15 mL
  • Made from high-quality stainless steel
  • K-factor: 18,298
  • Borehole angle: 90°
  • No consumables included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Aluminum
Tipo Swinging Bucket Rotor
Capacità 40 x 15 mL
RCF max 2,900 x g
Velocità max 4,000 RPM
Fattore K 18,298
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge CR22N
Biocontainment No