Descrizione
Requires
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
- Capacity: 10 x 50 ml
- Max g-force: 16,022g
- Max speed: 10,500 rpm
Warranty
2 anni
Specifica
Specifica
| Descrizione | Rotor, Angle, 10x50ml FA, ID |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Angle Rotor |
| Capacità | 10 x 50 mL |
| RCF max | 16,022 x g |
| Velocità max | 10,500 rpm |
| Net Weight | 6.710 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FC5714 |
| Angolo | 38° |
| Include | NA |
| Vedi altri risultati |