Learn More
OHAUS™ Rotor, Angle, 12 x 15 mL, round/conical bottom
Codice prodotto. 15886622 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 x 15 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
15886622 12 x 15 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15886622 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30130877
Requires
Frontier 5000 Seires Multi Centrifuge
Angle rotor for use with Frontier 5000 Series Multi Centrifuge
  • Capacity: 12 x 15 ml
  • Max g-force: 4,427g
  • Max speed: 6,000 rpm
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rotor Angle 12x15ml RB/FA
Materiale Polypropylene
Tipo Angle Rotor
Capacità 12 x 15 mL
RCF max 4,427 x g
Velocità max 6,000 rpm
Net Weight 1.550 kg
Da utilizzare con (apparecchiatura) FC5706
Angolo 32°
Include Angle rotor 12 x 15mL RB
Biocontainment Yes, when used with biocontainment lids