Learn More
Eppendorf™ Rotor F-32x0.2-PCR for Centrifuge 5425
Codice prodotto. 15871545 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
4 x PCR-strips or 32 x PCR Tubes (0.2 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15871545 4 x PCR-strips or 32 x PCR Tubes (0.2 mL) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15871545 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5495510001
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-02-2027
Eppendorf™ Rotor F-32x0.2-PCR for Centrifuge 5425 offers an outstanding feature set for a broad range of applications in the field of molecular and cell biology as well as protein biochemistry.
  • Rotor for Eppendorf Centrifuge 5425
  • Max. capacity: 4 x PCR strips or 32 x PCR tubes (0.2mL)
  • Max. speed: 18,134 x g (15,060rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Aluminum
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 4 x PCR-strips or 32 x PCR Tubes (0.2 mL)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf 5425
Include Rotor lid
No. of Places 32