Learn More
Fisherbrand™ Rotor Knob
Codice prodotto. 12922051 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Fisherbrand Mini Centrifuge
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12922051 Fisherbrand Mini Centrifuge Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12922051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.10€
    22.50€ / pezzi 1
    Risparmia 4.60€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Remove old knob with counter-clockwise turns. Fisherbrand™ Rotor Knob will engage with clockwise turns.
  • For use with Mini-Centrifuge
Warranty
5 Years
Specifica
Materiale Plastic
Tipo Rotor Knob
Capacità None
RCF max None
Velocità max None
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand Mini Centrifuge
Biocontainment No