Learn More
- Home
- Products
- Centrifuges
- General Centrifuge Accessories
- Eppendorf™ Coperchi per rotore
Eppendorf™ Coperchi per rotore
Codice prodotto. 15284536 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
A-2-MTP
Centrifuge 5427R, FA-45-24-11-Kit
Centrifuge 5427R, FA-45-30-11
F-34-6-38
F-45-17-17-Cyro
F-45-30-11
F-45-48-11
F-45-64-5-PCR
FA-45-16-17
FA-45-24-11
FA-45-24-11-HS
FA-45-24-11-Kit
FA-45-30-11
FA-45-48-11
S-24-11-AT
Materiale:
Aluminum
Aluminum, Coated
Polypropylene
Descrizione:
Aerosol-tight
Aerosol-tight, QuickLock
Coated
Non-aerosol-tight
Wind shield upper shell
Dimensione della confezione:
Pezzo
22 product options available for selection
| Codice prodotto. | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Descrizione | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 15284536 | FA-45-48-11 | Polypropylene | Non-aerosol-tight | Pezzo |
| 12334948 | A-2-MTP | Aluminum | Wind shield upper shell | Pezzo |
| 15234536 | Centrifuge 5427R, FA-45-24-11-Kit | Aluminum | Aerosol-tight | Pezzo |
| 10791755 | F-34-6-38 | Aluminum | Non-aerosol-tight | Pezzo |
| 15244536 | Centrifuge 5427R, FA-45-30-11 | Aluminum | Aerosol-tight | Pezzo |
| 10197523 | F-45-17-17-Cyro | Polypropylene | Non-aerosol-tight | Pezzo |
| 15254536 | F-45-30-11 | Polypropylene | Non-aerosol-tight | Pezzo |
| 10005693 | F-45-30-11 | Polypropylene | Coated | Pezzo |
| 10782135 | F-45-64-5-PCR | Aluminum | Non-aerosol-tight | Pezzo |
| 15224536 | FA-45-24-11 | Aluminum | Aerosol-tight | Pezzo |
| 13226589 | FA-45-16-17 | Aluminum | Aerosol-tight | Pezzo |
| 10279323 | FA-45-24-11-HS | Aluminum | Aerosol-tight | Pezzo |
| 13246938 | F-45-48-11 | Polypropylene | Non-aerosol-tight | Pezzo |
| 10269753 | FA-45-24-11-Kit | Aluminum | Aerosol-tight | Pezzo |
| 13286948 | FA-45-24-11-Kit | Aluminum | Aerosol-tight, QuickLock | Pezzo |
| 10072383 | FA-45-30-11 | Aluminum | Aerosol-tight | Pezzo |
| 10496132 | FA-45-30-11 | Aluminum | Non-aerosol-tight | Pezzo |
| 13216958 | FA-45-30-11 | Aluminum | Aerosol-tight, QuickLock | Pezzo |
| 10076213 | FA-45-30-11 | Aluminum, Coated | Aerosol-tight | Pezzo |
| 13246958 | FA-45-48-11 | Aluminum | Aerosol-tight, QuickLock | Pezzo |
| 15274536 | FA-45-48-11 | Aluminum | Aerosol-tight | Pezzo |
| 13236948 | S-24-11-AT | Aluminum | Aerosol-tight | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
15284536
Fornitore
Eppendorf™
N. del fornitore
5409713000
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Replacement rotor lids
- Aerosol-tight and aluminum lids available
- Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FA-45-48-11 |
| Descrizione | Non-aerosol-tight |
| Product Type | Rotor Lid |