Learn More
Eppendorf Rotor R10A3 for Centrifuge CR22N
Codice prodotto. 31945298 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
31945298 6 x 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31945298 Fornitore Eppendorf N. del fornitore 5721221013
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Fixed-angle rotor designed for large-volume biological sample harvesting and pelleting.
  • Fixed-angle rotor R10A3
  • Harvesting kit 6 x 0.5L, includes 6 x 500 polypropylene bottle
  • For centrifuge CR22N
  • Max. capacity: 6 x 500 mL (nominal capacity)
  • Max. speed: 18,800 x g (10,000 rpm)
  • For harvesting of bacteria, cells or yeast for e.g. recombinant protein purification or cell compartment purification in 6 x 500 mL bottles
  • Made from high-quality aluminum
  • Borehole angle: 26°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Aluminum
Tipo Fixed Angle Rotor
Capacità 6 x 500 mL
RCF max 18,800 x g
Velocità max 10,000 rpm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge CR22N/CR21N
Biocontainment No