Learn More
Eppendorf Rotor R10C2 for Centrifuge CR30NX
Codice prodotto. 31945189 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
RCF max:
14,290 x g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. RCF max Dimensione della confezione
31945189 14,290 x g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31945189 Fornitore Eppendorf N. del fornitore 5721302601
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Continuous-flow rotor compatible with the CR30NX centrifuge.
  • Continuous flow rotor R10C2
  • Excludes top unit
  • For centrifuge CR30NX
  • Max. capacity: 3,200 mL (nominal capacity)
  • Max. speed: 14,290 x g (10,000 rpm)
  • For continuous flow harvesting of bacteria, cells or yeast for e.g. recombinant protein or antibody purification in very large volumes of less than 10 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Aluminum
Tipo Continuous Flow Rotor
Capacità 3,200 mL
RCF max 14,290 x g
Velocità max 10,000 rpm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge CR30NX
Biocontainment No