Learn More
Eppendorf Rotor R10H for Centrifuge CR30NX
Codice prodotto. 31945081 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
RCF max:
13,000 x g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. RCF max Dimensione della confezione
31945081 13,000 x g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31945081 Fornitore Eppendorf N. del fornitore 5721302700
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specialized horizontal rotor compatible with the CR30NX centrifuge.
  • Horizontal rotor R10H
  • For plates
  • For centrifuge CR30NX
  • Max. speed: 13,000 x g (10,000 rpm)
  • For plate centrifugation for e.g. PCR or cell-free protein synthesis with up to 12 x 96 MTP
  • Made from high-quality aluminum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Aluminum
Tipo Horizontal Rotor
RCF max 13,000 x g
Velocità max 10,000 rpm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge CR30NX
Biocontainment No