Learn More
Eppendorf Rotor R16AY for Centrifuge CR22N
Codice prodotto. 31945095 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
6 x 80 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
31945095 6 x 80 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31945095 Fornitore Eppendorf N. del fornitore 5721221111
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Special-seal, fixed-angle rotors feature covers that screw onto the rotor body to provide better sealing to reduce the likelihood of sample leakage outside the rotor.
  • Special seal type fixed-angle rotor
  • Includes 6 x 80 polypropylene bottle
  • Max. speed: 32,300 x g (16,000 rpm)
  • Max. capacity: 6 x 80 mL (Nominal capacity)
  • Made from high-quality aluminum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Aluminum
Tipo Fixed Angle Rotor
Capacità 6 x 80 mL
RCF max 32,300 x g
Velocità max 16,000 rpm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge CR22N
Biocontainment No