Learn More
Beskrivelse
- Fixed-angle rotor for pelleting of subcellular organelles/compartments or larger virus particles
- Includes 12 x 10 polypropylene bottles
- Max. speed: 55,100 x g (22,000 rpm
- Max. capacity: 12 x 10 mL (Nominal capacity)
- Made from high-quality aluminum
Tekniske data
Tekniske data
| Material | Aluminum |
| Type | Fixed Angle Rotor |
| Capacity | 12 x 10 mL |
| Max. RCF | 55,100 x g |
| Max. Speed | 22,000 rpm |
| For Use With (Equipment) | Centrifuge CR22N/CR21N |
| Biocontainment | No |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?