Learn More
Eppendorf Rotor R3S for Centrifuge CR22N
Codice prodotto. 31945104 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
4 x 500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
31945104 4 x 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31945104 Fornitore Eppendorf N. del fornitore 5721224003
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Swing bucket rotor for serum isolation or harvesting of bacteria or cells, for mid volumes with up to 4 x 500 mL tubes.
  • Swing-bucket rotor R3S
  • Includes 4 buckets, for 500 mL tubes
  • For centrifuge CR22N
  • Max. capacity: 4 x 500 mL (nominal capacity)
  • Max. speed: 1,940 x g (3,000 rpm)
  • For serum isolation or harvesting of bacteria or cells, for mid volumes with up to 4 x 500mL tubes
  • Made from high-quality aluminum
  • K-factor: 19,363
  • Borehole angle: 90°
  • No consumables included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Aluminum
Tipo Swinging Bucket Rotor
Capacità 4 x 500 mL
RCF max 1,940 x g
Velocità max 3,000 rpm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge CR22N
Biocontainment No