Learn More
Eppendorf Rotor R7A for Centrifuge CR30NX
Codice prodotto. 31945113 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
6 x 1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
31945113 6 x 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31945113 Fornitore Eppendorf N. del fornitore 5721072100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Fixed-angle rotor is designed for the harvesting of bacteria, cells or yeast for e.g. recombinant protein or antibody purification in bottles in 6 x 1 L bottles.
  • Rotor type fixed-angle R7A
  • Includes 6 x 1000 PP bottle and vise
  • For use with centrifuge CR30NX
  • Max. capacity: 6 x 1000 mL (nominal capacity)
  • Max. speed: 11100 x g (7000 rpm)
  • For harvesting of bacteria, cells or yeast for e.g. recombinant protein or antibody purification in bottles in 6 x 1L bottles
  • Made from high-quality aluminum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Aluminum
Tipo Fixed Angle Rotor
Capacità 6 x 1000 mL
RCF max 11,100 x g
Velocità max 7,000 rpm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge CR30NX
Biocontainment No