Learn More
IKA™ Generatore per rotore/statore per omogeneizzatori IKA Ultra-Turrax™
Codice prodotto. 10252871 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10252871 10 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10252871 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0000594000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for use with dispersing instrument T 25 Digital.
  • Working range of 1 to 100mL
  • Stator diameter of 10mm
  • Immersion depth of 22 to 85mm
  • Suitable for use with solvents
  • Maximum temperature of 180°C
  • Sterilization by all methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Elemento a dispersione
Speed 25,000 rpm
Intervallo volume (sistema metrico) 1 - 100 ml
Diametro (sistema imperiale) 0.4 in.
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Lunghezza albero (sistema metrico) 105 mm
Materiale PTFE e AISI316L
Da utilizzare con (apparecchiatura) S25 N – 10G, T 25 Digital Dispersing Instrument
Modello S 25N–10G
Quantità confezione 1 ciascuno
Metodo di sterilizzazione Tutti i metodi