Learn More
Rotronic™ Standard di umidità
For on-site calibration and adjustment of ROTRONIC probes with handheld instrument
108.00€ - 132.00€
Specifica
Certificato di analisi | Certificato di calibrazione Traceable SCS, tampone in tessuto, istruzioni di calibrazione |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Strumento Rotronic |
Da utilizzare con (applicazione) | Calibrazione e regolazione sul campo della sonda Rotronic |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11980745
|
Rotronic™
EA00-SCS |
0.005 |
108.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11930665
|
Rotronic™
EA80SCS |
0.8 |
111.00€
pezzi 5 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11960655
|
Rotronic™
EA10SCS |
0.1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Operazione facilmente eseguibile con gli standard di umidità, un dispositivo di calibrazione e il software HW4 in esecuzione su un PC.
- Le fiale contengono soluzioni saline insature
- Metodo di calibrazione in loco facile e sicuro
- Durata di conservazione illimitata
Specifica
Certificato di calibrazione Traceable SCS, tampone in tessuto, istruzioni di calibrazione | |
Strumento Rotronic | |
Calibrazione e regolazione sul campo della sonda Rotronic |