Learn More
Rotronic™ Humidity standards
Marca:  Rotronic™ EA05-SCS
Codice prodotto. 11950655
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Includes: Certificato di calibrazione Traceable SCS, tamponi in tessuto, istruzioni di calibrazione
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Operazione facilmente eseguibile con gli standard di umidità, un dispositivo di calibrazione e il software HW4 in esecuzione su un PC.
  • Le fiale contengono soluzioni saline insature
  • Metodo di calibrazione in loco facile e sicuro
  • Durata di conservazione illimitata
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni