Learn More
Rottlerin, 95+%
Codice prodotto. 10337191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10337191 10 mg Bottiglia in vetro 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10337191 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 328490100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 82-08-6 | C30H28O8 | 516.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rottlerin
CAS 82-08-6
Punto di fusione >200.0°C
Colore Orange to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C30H28O8
Numero MDL MFCD00017361
Quantità 10 mg
Indice di Merck 15, 8405
Sinonimo rottlerin, mallotoxin, kamalin, unii-e29lp3zmuh, e29lp3zmuh, chembl34241, bmk1-f10, e-1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl methyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-1-benzopyran-8-yl-3-phenyl-2-propen-1-one, 1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methyl-benzyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-chromen-8-yl-3-phenyl-propenone, 1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl methyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-1-benzopyran-8-yl-3-phenyl-2-propen-1-one
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso,chloroform,ethanol
InChI Key DEZFNHCVIZBHBI-ZHACJKMWSA-N
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1O)C(=O)C)O)CC2=C(C3=C(C(=C2O)C(=O)C=CC4=CC=CC=C4)OC(C=C3)(C)C)O)O
IUPAC Name (E)-1-[6-[(3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-5,7-dihydroxy-2,2-dimethylchromen-8-yl]-3-phenylprop-2-en-1-one
Molecular Weight (g/mol) 516.6
PubChem CID 5281847
ChEBI CHEBI:8899
Peso formulazione 516.6
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rottlerin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico