Learn More
Rottlerin, TRC
Codice prodotto. 30414186
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414186 10 mg 10mg
30409956 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30414186 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR70074010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82-08-6
Formula molecolare C30 H28 O8
Molecular Weight (g/mol) 516.54
Sinonimo 3'-((8-Cinnamoyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl)methyl)-2',4',6'-trihydroxy-5'-methyl-acetophenone, Mallotoxin
IUPAC Name (E)-1-[6-[(3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methyl-phenyl)methyl]-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-chromen-8-yl]-3-phenyl-prop-2-en-1-one
SMILES CC(=O)c1c(O)c(C)c(O)c(Cc2c(O)c3C=CC(C)(C)Oc3c(C(=O)\C=C\c4ccccc4)c2O)c1O
Specifica
Materiale o nome chimico Rottlerin
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C30H28O8/c1-15-24(33)19(27(36)22(16(2)31)25(15)34)14-20-26(35)18-12-13-30(3,4)38-29(18)23(28(20)37)21(32)11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,33-37H,14H2,1-4H3/b11-10+
Peso formulazione 516.1784