Learn More
Rotundine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16474747
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16474747 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16474747 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0096
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Rotundine is an antagonist of dopamine D1, D2 and D3 receptors with IC50s of 166 nM, 1.4 μM and 3.3 μM, respectively. Rotundine is also an antagonist of 5-HT1A with an IC50 of 370 nM.
Rotundine is an antagonist of dopamine D1, D2 and D3 receptors with IC50s of 166 nM, 1.4 μM and 3.3 μM, respectively. Rotundine is also an antagonist of 5-HT1A with an IC50 of 370 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Rotundine
CAS 483-14-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H25NO4
Quantità 50 mg
Sinonimo (-)-Tetrahydropalmatine L-Tetrahydropalmatine
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (281.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES COC1=CC=C2C(CN3CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4[C@]3([H])C2)=C1OC
Molecular Weight (g/mol) 355.43
Peso formulazione 355.43
Percent Purity 99.39%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only