Learn More
Bochem™ Teglie rotonde in alluminio
Codice prodotto. 10142171
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
28 mL
125 mL
Diametro (sistema metrico):
64 mm
96 mm
Altezza (sistema metrico):
13 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10142171 28 mL 64 mm 13 mm pezzi 100
10274411 125 mL 96 mm 24 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10142171 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 11610
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In alluminio
  • aluminum
  • Disposable
  • For single use
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 28 mL
Monouso Single-use
Materiale Alluminio
Forma Round
Tipo Utensili da cucina
Da utilizzare con (applicazione) Monouso
Altezza (sistema metrico) 13 mm
Diametro (sistema metrico) 64 mm