Learn More
Kautex™ Round Bottle Variopack Dual COEX
Descrizione
- Special packaging, with PA barrier layer.
- Leakproof.
- White.
- Not suitable for food.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Colore | Opaque White |
| Materiale | Polyethylene |
| Imballaggio | Case |
| Quantità | 80/Cs. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Closure Included | No |
| Graduated | No |
| Bocca | Wide |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Vedi altri risultati |