Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta per coltura a fondo tondo
Codice prodotto. 11853370
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
18 mm
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
160 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11853370 12 mm 100 mm pezzi 100
11863370 16 mm 100 mm pezzi 100
11873370 16 mm 160 mm pezzi 100
11883370 18 mm 180 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11853370 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 90404030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Grow cultures in the Soda Lime Glass Round Bottom Culture Tube with PP Cap. It is made of clear soda lime glass and has a round bottom.
  • Clear soda lime glass
  • Round bottom
  • Polypropylene cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Imballaggio 100Pack
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo di chiusura Sì; Tappo a vite
Product Type Culture Tube
Forma del fondo Round