Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta per coltura a fondo tondo
Codice prodotto. 11883370
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
18 mm
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
160 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11883370 18 mm 180 mm pezzi 100
11863370 16 mm 100 mm pezzi 100
11873370 16 mm 160 mm pezzi 100
11853370 12 mm 100 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11883370 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore D4180180011B1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.04€
    77.05€ / pezzi 100
    Risparmia 10.99€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Grow cultures in the Soda Lime Glass Round Bottom Culture Tube with PP Cap. It is made of clear soda lime glass and has a round bottom.
  • Clear soda lime glass
  • Round bottom
  • Polypropylene cap
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Imballaggio Confezione da 100
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) 18 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Product Type Provetta per coltura
Forma del fondo Round