Learn More
IKA™ Round Bottom Flask Inlay
Codice prodotto. 15214037 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15214037 100 mL Pezzo
15224007 25 mL Pezzo
15178449 50 mL Pezzo
15213305 10 mL Pezzo
15284037 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15214037 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0025000641
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Round bottom flask inlay constructed of anodized aluminum
  • Round bottom
  • Anodized aluminum construction
  • Temperature resistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Diametro (sistema imperiale) 2.6 in.
Diametro (sistema metrico) 66 mm
Forma Round Bottom
Temperatura (sistema metrico) 180°C
Tipo Flask Inlay
Materiale Anodized Aluminum