Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks
Descrizione
- Acc. to DIN ISO 24450 and in addition to standard
- With beaded rim
- Material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 89 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Materiale | Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 420 mm |