Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks
Codice prodotto. 11993621
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Diametro collo esterno (sistema metrico):
34 mm
50 mm
51 mm
65 mm
76 mm
89 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro collo esterno (sistema metrico) Dimensione della confezione
11993621 5 L 65 mm Pezzo
10030371 50 mL 34 mm pezzi 10
10040371 10 L 89 mm Pezzo
10274101 2 L 50 mm pezzi 10
10336361 250 mL 51 mm pezzi 10
10356361 4 L 76 mm Pezzo
10499362 500 mL 50 mm pezzi 10
10527671 6 L 65 mm Pezzo
11943621 1 L 65 mm pezzi 10
11953621 2 L 76 mm pezzi 10
11963621 3 L 65 mm Pezzo
11973621 6 L 89 mm Pezzo
11983621 20 L 89 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11993621 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 07035082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    154.19€ / pezzi 1
    Risparmia 67.81€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. to DIN ISO 24450 and in addition to standard
  • With beaded rim
  • Material: DURAN™
Specifica
Diametro collo esterno (sistema metrico) 65 mm
Capacità (sistema metrico) 5 L
Materiale Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 310 mm