Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round-Bottom Flasks With Conical Ground Joint
Codice prodotto. 10577311
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Diametro (sistema metrico) esterno:
105 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Giunto rastremato standard:
NS 19/26
NS 29/32
NS 45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Giunto rastremato standard unitSize
10577311 6 L 236 mm NS 45/40 Pezzo
10751843 3 L 185 mm NS 45/40 Pezzo
10181371 2 L 166 mm NS 45/40 pezzi 10
10029820 500 mL 105 mm NS 19/26 pezzi 10
10682921 6 L 236 mm NS 29/32 Pezzo
10323041 4 L 207 mm NS 45/40 Pezzo
10020191 10 L 279 mm NS 45/40 Pezzo
10030191 20 L 345 mm NS 45/40 Pezzo
10284281 20 L 345 mm - Pezzo
10119600 500 mL 105 mm NS 45/40 pezzi 10
10792672 5 L 223 mm NS 45/40 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10577311 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 03004585
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • According to DIN EN ISO 4797
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 6 L
Materiale Duran Glass
Giunto rastremato standard NS 45/40
Diametro (sistema metrico) esterno 236 mm
Quantità 1 Ea.